Tisk…
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310924-1G
APOSOR310924-1GEA 0 CZK
APOSOR310924-1G
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
Vzorec: C₇H₆BrN₃O₂S
MW: 276,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28101533
CAS číslo: 1620482-38-3