Tisk…
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 25460 CZK
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261175
CAS číslo: 308386-35-8