Tisk…
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310902-1G OR310902-250MG
APOSOR310902-1GEA 3940 CZK
APOSOR310902-1G APOSOR310902-250MG
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907927
CAS číslo: 103347-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II