5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310900-1G
OR310900-500MG
APOSOR310900-1GEA
9560
CZK
APOSOR310900-1G
APOSOR310900-500MG
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₅ MW: 246,216 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08531038 CAS číslo: 1219-33-6 |