Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310899-1G
OR310899-250MG
OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA
1660
CZK
APOSOR310899-1G
APOSOR310899-250MG
APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆ClNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00482383 CAS číslo: 53553-14-3 |