Tisk…
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 17260 CZK
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Vzorec: C₆H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659995
CAS číslo: 87133-52-6