Tisk…
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310886-1G OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA 25460 CZK
APOSOR310886-1G APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Vzorec: C₄H₅BrN₄
MW: 189,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848482
CAS číslo: 1004-01-9