Tisk…
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310872-1G OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA 1080 CZK
APOSOR310872-1G APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Vzorec: C₁₁H₁₄BIO₂
MW: 315.943 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26394871
CAS číslo: 5572-94-1