Tisk…
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310870-1G OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA 787 CZK
APOSOR310870-1G APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28101508
CAS číslo: 223799-24-4