Tisk…
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310868-1G OR310868-5G
APOSOR310868-1GEA 1210 CZK
APOSOR310868-1G APOSOR310868-5G
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27965639
CAS číslo: 91994-11-5