Tisk…
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310623-1G OR310623-25G OR310623-5G
APOSOR310623-1GEA 1660 CZK
APOSOR310623-1G APOSOR310623-25G APOSOR310623-5G
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Vzorec: C₇H₁₄NO₆P
MW: 239,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443722
CAS číslo: 89524-99-2