Tisk…
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 6780 CZK
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂BNO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26793795
CAS číslo: 1072960-67-8