Tisk…
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310571-5G
APOSOR310571-5GEA 2400 CZK
APOSOR310571-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Vzorec: C₁₆H₂₀B₂N₂O₂
MW: 293,964 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27980593
CAS číslo: 1214264-88-6