Tisk…
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 14150 CZK
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Vzorec: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212.328 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00995144
CAS číslo: 74603-16-0