2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR31051-1G
OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA
12140
CZK
APOSOR31051-1G
APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21605255 CAS číslo: 1805025-96-0 |