Tisk…
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 5460 CZK
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Vzorec: C₁₄H₂₂O
MW: 206.324 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20109150
CAS číslo: 82001-49-8