Tisk…
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 2240 CZK
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23135760
CAS číslo: 93233-21-7