Tisk…
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 15150 CZK
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27957311
CAS číslo: 404009-18-3