N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310459-1G
OR310459-500MG
APOSOR310459-1GEA
6780
CZK
APOSOR310459-1G
APOSOR310459-500MG
N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Vzorec:
C₁₄H₂₁BN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027072 CAS číslo: 2096334-77-7 |