Tisk…
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 13330 CZK
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Vzorec: C₁₂H₁₈N₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00545981
CAS číslo: 23470-44-2