Tisk…
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 2610 CZK
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Vzorec: C₈H₉IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397813
CAS číslo: 76350-89-5