Tisk…
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 5390 CZK
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Vzorec: C₁₁H₁₂
MW: 144,213 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839988
CAS číslo: 23152-99-0