Tisk…
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 19110 CZK
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Vzorec: C₈H₁₇N₃O₃
MW: 203.239 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20535463
CAS číslo: 41863-52-9