4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310366-1G
APOSOR310366-1GEA
3270
CZK
APOSOR310366-1G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec:
C₃H₄ClN₃ MW: 117,537 g/mol Bod tání: 119…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419764 CAS číslo: 54301-34-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)