Tisk…
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G
APOSOR310363-1GEA 3710 CZK
APOSOR310363-1G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Vzorec: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092015
CAS číslo: 51818-98-5