Tisk…
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310352-1G OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA 25460 CZK
APOSOR310352-1G APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,307 g/mol
Bod varu: 110 °C (0,7 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26523316
CAS číslo: 55168-32-6