Tisk…
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 19110 CZK
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₆
MW: 240,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844682
CAS číslo: 88755-16-2