Tisk…
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310346-1G OR310346-500MG
APOSOR310346-1GEA 19110 CZK
APOSOR310346-1G APOSOR310346-500MG
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24578817
CAS číslo: 58130-32-8