Tisk…
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3S,4S)-Methyl 1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate, (3S,4S)-1-Benzyl-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine
OR310342-1G OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA 19110 CZK
APOSOR310342-1G APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233,306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22420558
CAS číslo: 181114-98-7