Tisk…
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310341-1G OR310341-500MG
APOSOR310341-1GEA 25460 CZK
APOSOR310341-1G APOSOR310341-500MG
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26399860
CAS číslo: 56327-24-3