Tisk…
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310337-1G OR310337-500MG
APOSOR310337-1GEA 30290 CZK
APOSOR310337-1G APOSOR310337-500MG
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231.043 g/mol
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798431
CAS číslo: 32189-34-7