Tisk…
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310335-1G OR310335-500MG
APOSOR310335-1GEA 30290 CZK
APOSOR310335-1G APOSOR310335-500MG
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231.043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798440
CAS číslo: 123484-90-2