Tisk…
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 25460 CZK
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₁BrN₂O
MW: 303,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26523310
CAS číslo: 875639-78-4