Tisk…
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 19110 CZK
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405839
CAS číslo: 1082745-50-3