Tisk…
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA 9560 CZK
APOSOR310328-1G APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20784227
CAS číslo: 1063733-41-4