Tisk…
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310327-1G OR310327-500MG
APOSOR310327-1GEA 19110 CZK
APOSOR310327-1G APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26523308
CAS číslo: 861588-35-4