Tisk…
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310326-1G OR310326-500MG
APOSOR310326-1GEA 30290 CZK
APOSOR310326-1G APOSOR310326-500MG
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Vzorec: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08693835
CAS číslo: 7309-42-4