Tisk…
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 5130 CZK
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₂
Bod tání: 157…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00837364
CAS číslo: 33458-29-6