Tisk…
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310306-500MG
APOSOR310306-500MGEA 12470 CZK
APOSOR310306-500MG
(3,4-Diaminophenyl)methanol
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173951
CAS číslo: 63189-98-0