Tisk…
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 622 CZK
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
Bod tání: 243…244 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07377056
CAS číslo: 1467-86-3