Tisk…
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 17990 CZK
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391606
CAS číslo: 1261816-56-1