Tisk…
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 CZK
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
Bod tání: 31…37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000779
CAS číslo: 20601-22-3