Tisk…
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31023-1G OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA 4270 CZK
APOSOR31023-1G APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅ClO₄
MW: 224,597 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13187195
CAS číslo: 107747-67-1