Tisk…
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 3810 CZK
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00122144
CAS číslo: 16269-66-2