Tisk…
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310190-1G OR310190-500MG
APOSOR310190-1GEA 25460 CZK
APOSOR310190-1G APOSOR310190-500MG
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂S
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21605750
CAS číslo: 946884-41-9