Tisk…
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 3740 CZK
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21790275
CAS číslo: 213334-25-9