Tisk…
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310137-1G OR310137-500MG
APOSOR310137-1GEA 19110 CZK
APOSOR310137-1G APOSOR310137-500MG
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₈H₄BrN₃O₃S
MW: 302,105 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20368359
CAS číslo: 1339381-69-9