2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310136-1G
OR310136-500MG
APOSOR310136-1GEA
19110
CZK
APOSOR310136-1G
APOSOR310136-500MG
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec:
C₈H₄BrN₃O₃S MW: 302,105 g/mol Bod tání: 118…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20368360 CAS číslo: 1343454-17-0 |