Tisk…
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31013-1G OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA 12200 CZK
APOSOR31013-1G APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂O₅
MW: 200,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667747
CAS číslo: 36717-48-3