Tisk…
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 3150 CZK
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546144
CAS číslo: 53434-14-3